Merck
755702
Sigma-Aldrich
Zinn
powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Silver Matt Powder, Tin Powder, Tin element
Slide 1 of 2
Größe auswählen
5 G
€ 107,00
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 107,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS Number:
Molekulargewicht:
118.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
-100 mesh
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
520373265640265632
Zinn powder, -100 mesh, 99.99% trace metals basis
755702
Zinn
Zinn powder, 10 μm, 99% trace metals basis
520373
Zinn
Zinn powder, <150 μm, 99.5% trace metals basis
265640
Zinn
Zinn powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
265632
Zinn
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
99.99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
99.5% trace metals basis
assay
99.8% trace metals basis
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)