Merck
805092
Sigma-Aldrich
PLGA nanoparticles
100 nm average diameter
Synonym(e):
Degradex® PLGA, poly(D,L-lactide-co-glycolide)
Slide 1 of 1
Größe auswählen
50 MG
€ 772,00
€ 772,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 772,00
About This Item
Lineare Formel:
HO(C3H4O2)x(C2H2O2)yH
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
€ 772,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
powder
Qualitätsniveau
Durchschnittlicher Durchmesser
100 nm
Dichte
1.3 g/cm3
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
805149805122805106
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
average diameter
100 nm
average diameter
500 nm
average diameter
50 μm
average diameter
200 nm
density
1.3 g/cm3
density
1.3 g/cm3
density
1.3 g/cm3
density
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Allgemeine Beschreibung
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • Remove the product from freezer.
  • Wait until temperature rises to the ambient temperature.
  • Add DI water or buffer to the container.
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
The particle size of the PLGA nanoparticles are closely dependent on both the nature and concentration of the stabilizer and polymer.[1][2]
Anwendung
Plain PLGA particles can be used for testing system compatibility in drug delivery research. Particles can be used as carriers by attaching drug or biological/chemical entities to particle surface. PLGA particles are used for controlled release, sustained release and targeted drug delivery.A study reports the use of PLGA nanoparticles as estrogen carriers. The carrier-drug system was prepared by emulsification-diffusion method.[1][2]
Rechtliche Hinweise
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)