900704
Graphene oxide
paste, non-exfoliated
Synonym(e):
Graphene oxide nanoplatelets
Qualitätsniveau
Form
paste
Zusammensetzung
C, ≥3% (by gravimetric analysis combined with EA)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Composites.
- Inks and coatings.
- Transparent conductive films.
- Supercapacitors.
- Batteries.
- Graphene oxide sheets at interfaces.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?