Merck
914215
Sigma-Aldrich
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 610 nm, 100 μg/mL in H2O
Synonym(e):
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
Slide 1 of 1
Größe auswählen
250 μL
€ 500,00
€ 500,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 μL
€ 500,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
€ 500,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Form
nanoparticles
Qualitätsniveau
Konzentration
100 μg/mL in H2O
Fluoreszenz
λem 610 nm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Iron oxide containing conjugated polymer nanoparticles are water-soluble nanoparticles compromising of light-emitting polymer and iron oxide. The presence of iron oxide in core makes these fluorescent nanoparticles distinctly different than conventional dyes as it allows their manipulation with a magnetic field. These nanoparticles possess a ′core-shell′ structure where light-emitting polymer and iron oxide are encapsulated in biocompatible surfactant.[1][2]
The ′core-shell′ structure consisting of polymer and iron oxide in the core and the biocompatible surfactant in the surrounding shell allows easy covalently bonding of these nanoparticles with biomolecules such streptavidin, antibodies, proteins, nucleic acids, etc and make them suitable for the following applications:
  • Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
  • Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
  • Flow Cytometry
  • Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
  • Tissue Imaging
  • 2-Photon Imaging
  • NIR Imaging
Lagerung und Haltbarkeit
The robustness of CPNs enables them to be used under high intensity illumination and in extreme experimental conditions if required, while their 24-month shelf-life permits convenient storage at ambient temperatures.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)