Merck
924342
Sigma-Aldrich
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell Quantum Dots
in toluene, fluorescence λem 750 nm, 1 mg/mL
Synonym(e):
CIS QD, Fluorescent Nanocrystals, QDs
Größe auswählen
1 MG
€ 298,00
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 298,00
About This Item
Lineare Formel:
CuInS2/ZnS
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
€ 298,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Qualitätsniveau
Konzentration
in toluene
1 mg/mL
Fluoreszenz
FWHM <125 nm
λem 750 nm
, quantum yield 10‑20%
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Copper indium sulfide zinc sulfide (CuInS2/ZnS) core/shell quantum dots are a heavy metal-free, high-performance alternative to cadmium-based quantum dots. CuInS2 QDs, as the I–III–VI ternary semiconductor nanocrystals contain two cations (Cu+ and In3+) and one anion (S2). These QDs have unique photophysical properties; that make them superior to molecular dyes. Advantages of QDs include higher photostability, broad absorption spectrum, high extinction coefficients, and tunable optical and electronic properties.
CuInS2/ZnS quantum dots possess brilliant quantum yield and excellent long-term stability, and these non-toxic quantum dots lack the environmental hazards of cadmium-based quantum dots.
Anwendung
  • Batteries
  • Photovoltaics
  • Light-emitting diodes
  • Fluorescent labeling
  • Sensing
  • Biological imaging systems
Vorsicht
Do not freeze.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F
Flammpunkt (°C)
4.4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)