Merck
926590
Sigma-Aldrich
Upconversion Nanoparticles
NaYF4-Yb,Tm@NaYF4, PEG-COOH modified core-shell, fluorescence λex 980, blue light
Synonym(e):
UCNPs
Slide 1 of 1
Größe auswählen
500 μL
€ 365,00
€ 365,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 μL
€ 365,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
€ 365,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Konzentration
2 mg/mL in water
Größe
30 nm ± 5 nm
Aktive Matrixgruppe
PEG-COOH surface treatment
Fluoreszenz
λex 980 (blue)
λex 980 nm; λem 360 nm
λem 450 nm
λem 470 nm
Lagertemp.
2-8°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
926620926612926523
concentration
2 mg/mL in water
concentration
5 mg/mL
concentration
5 mg/mL in cyclohexane
concentration
2 mg/mL in water
size
30 nm ± 5 nm
size
-
size
-
size
30 nm ± 5%
matrix active group
PEG-COOH surface treatment
matrix active group
Oleic acid surface treatment
matrix active group
Oleic acid surface treatment
matrix active group
PEG-NH2 surface treatment
fluorescence
λex 980 (blue)
fluorescence
λex 980 (green), λem 540 nm, λem 650 nm
fluorescence
λex 808 nm (blue), λem 365 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
fluorescence
λex 808 nm (blue), λem 365 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Anwendung
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visible and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Rechtliche Hinweise
Product of RuixiBiotechCo. Ltd
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)