Merck
926612
Upconversion Nanoparticles
NaYF4,Yb,Tm@NaYF4,Yb,Nd, Oil soluble core shell upconversion nanoparticle, 808 excited, blue light
Synonym(e):
UCNPs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352302
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
concentration
5 mg/mL in cyclohexane
matrix active group
Oleic acid surface treatment
particle size
30 nm±5 nm
fluorescence
λex 808 nm (blue), λem 365 nm, λem 450 nm, λem 470 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Upconversion nanoparticles (ucnps), are the result of a unique optical process in which near-infrared (NIR) light excitation is converted into visable and/or UV emission. Upconversion (UC) utilizes sequential absorption of multiple photons utilizing both lifetime and real ladder-like energy levels of ions in a host lattice to produce a higher energy anti-Stokes luminescence.
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
Fluorescent microscopy
Deep-tissue bioimaging
Nanomedicine
Optogenetics
Security labelling
Volumetric display
Legal Information
Product of RuixiBiotechCo. Ltd
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Upconversion Nanoparticles
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-82-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)