Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 125,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
€ 125,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
round glass bottle
sterility
non-sterile
feature
with cap
packaging
case of 10 ea
manufacturer/tradename
DURAN® 218010851
bottle capacity
(10 mL)
General description
with DIN 168-1 Thread, graduated
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename DURAN® 218010851 | manufacturer/tradename DURAN® 218018855 | manufacturer/tradename DURAN® 218018806 | manufacturer/tradename DURAN® 218010802 |
| feature with cap | feature with cap | feature without cap | feature without cap |
| material round glass bottle | material round glass bottle | material round glass bottle | material round bottom glass bottle |
| packaging case of 10 ea | packaging case of 1 ea | packaging case of 1 ea | packaging case of 10 ea |
| bottle capacity (10 mL) | bottle capacity (15,000 mL) | bottle capacity (15,000 mL) | bottle capacity (10 mL) |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DURAN® graduated laboratory bottle
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?