Direkt zum Inhalt
Merck

GF08116804

Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb

foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed

Synonym(e):

NI160500

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23

Form

foil (annealed)

Hersteller/Markenname

Goodfellow 081-168-04

Größe × Dicke

100 mm × 100 mm × 1.0 mm

Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow

Rechtliche Hinweise

INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation

Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.