Wichtige Dokumente
GF16031843
Titan
mesh, 100x100mm, nominal aperture 0.19mm, wire diameter 0.23mm, 60x60 wires/inch, open area 20%, twill weave
Synonym(e):
Titan
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ti
CAS Number:
Molekulargewicht:
47.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141746
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 160-318-43
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Größe × Nennmaschenweite × Durchm.
100 x 100 mm × 0.19 mm × 0.23 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)