About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS Number:
Molekulargewicht:
118.71
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 177-874-04
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
50 mm × 6.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)