Merck
GF25438529
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50mm rod, 50mm diameter
Synonym(e):
FE047960
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 254-385-29
L × Durchm.
50 mm × 50 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)