GF26796268
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 15mm disks, 0.2mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200297
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 267-962-68
Größe × Dicke
15 mm × 0.2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)