Merck
GF27720019
Zinn
foil, 150x150mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Zinn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS Number:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 277-200-19
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
150x150 mm × 0.1 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF28603212GF67327375GF45567434
Zinn foil, 150x150mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
GF27720019
Zinn
Zinn foil, 150x150mm, thickness 0.5mm, as rolled, 98.8%
GF28603212
Zinn
Zinn foil, 150x150mm, thickness 0.1mm, as rolled, 98.8%
GF67327375
Zinn
Zinn foil, 150x150mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF45567434
Zinn
manufacturer/tradename
Goodfellow 277-200-19
manufacturer/tradename
Goodfellow 286-032-12
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-273-75
manufacturer/tradename
Goodfellow 455-674-34
assay
99.95%
assay
98.80%
assay
98.8%
assay
99.99%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)