Wichtige Dokumente
GF29374005
Titan
mesh, 100x100mm, nominal aperture 4.3mm, wire diameter 1.5mm, 4.4x4.4 wires/inch, open area 94%, platinized diamond mesh
Synonym(e):
Titan
Größe auswählen
€ 879,00
Größe auswählen
About This Item
€ 879,00
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Selbstzündungstemp.
860 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 293-740-05
Widerstandsfähigkeit
42.0 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
1.5 mm , 4.4x4.4 wires/inch
Größe × Nennmaschenweite
100x100 mm × 4.3 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1660 °C (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ti]
InChI
1S/Ti
InChIKey
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Dieser Artikel | GF16031843 | GF02158433 | GF13900205 |
---|---|---|---|
manufacturer/tradename Goodfellow 293-740-05 | manufacturer/tradename Goodfellow 160-318-43 | manufacturer/tradename Goodfellow 021-584-33 | manufacturer/tradename Goodfellow 139-002-05 |
form mesh | form mesh | form foil | form tubes |
bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) | bp 3287 °C (lit.) |
density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) | density 4.5 g/mL at 25 °C (lit.) |
mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) | mp 1660 °C (lit.) |
resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 42.0 μΩ-cm, 20°C |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)