Merck
GF33095785
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, black
Synonym(e):
ES301401
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 330-957-85
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.1 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)