Direkt zum Inhalt
Merck

GF35706157

Polyamide - Nylon 6

(PA 6), monofilament, diam. 0.35 mm, L 500 m, condition nylon 6/66 copolymer

Synonym(e):

AM305938

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise

Größe auswählen

1 EA
€ 281,00

€ 281,00


Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

Request a Bulk Order

Größe auswählen

Ansicht ändern
1 EA
€ 281,00

About This Item

UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23

€ 281,00


Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

Request a Bulk Order

Form

monofilament

Hersteller/Markenname

Goodfellow 357-061-57

Länge

500 m

Durchmesser

0.35 mm

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Rechtliche Hinweise

Product of Goodfellow

Lagerklassenschlüssel

10 - Combustible liquids


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung