Merck
GF46506696
Zinn
rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
Synonym(e):
Zinn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS Number:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 465-066-96
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
100 mm × 2.0 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF89780833GF91314468GF17660921
Zinn rod, 100mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
GF46506696
Zinn
Zinn rod, 1000mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
GF89780833
Zinn
Zinn rod, 500mm, diameter 2.0mm, 99.999+%
GF91314468
Zinn
Zinn rod, 1000mm, diameter 3.0mm, 99.99+%
GF17660921
Zinn
assay
99.999%
assay
≥99.999%
assay
≥99.999%
assay
99.99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 465-066-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 897-808-33
manufacturer/tradename
Goodfellow 913-144-68
manufacturer/tradename
Goodfellow 176-609-21
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
bp
2270 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)