Merck
GF53791948
Zinn
foil, 25mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
Synonym(e):
Zinn
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sn
CAS Number:
Molekulargewicht:
118.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141745
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-919-48
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Durchm. × Dicke
25 mm × 0.125 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
GF49717200GF02235170GF67999538
Zinn foil, 25mm disks, thickness 0.125mm, as rolled, 99.99+%
GF53791948
Zinn
Zinn foil, 25mm disks, thickness 0.06mm, as rolled, 99.99+%
GF49717200
Zinn
Zinn foil, 25mm disks, thickness 0.05mm, as rolled, 99.99+%
GF02235170
Zinn
Zinn foil, 25mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF67999538
Zinn
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 537-919-48
manufacturer/tradename
Goodfellow 497-172-00
manufacturer/tradename
Goodfellow 022-351-70
manufacturer/tradename
Goodfellow 679-995-38
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
99.99%
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
resistivity
11 μΩ-cm, 20°C
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)