Merck
GF62183392
Gold
foil, thickness 0.025 mm, length 0.05 m, coil width 2 mm
Synonym(e):
AU000342
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141717
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 621-833-92
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
0.05 m
Spiralbreite
2 mm
Dicke
0.025 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)