Merck
GF63566455
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 500 g
Synonym(e):
AC336310
Größe auswählen
1 EA
€ 478,00
€ 478,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 478,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
€ 478,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 635-664-55
Gewicht
500 g
Nominale Korngröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Will this granules build a black hydrogel? As the granules look black even if the product does not say so.
    1 answer
    1. This is a product of Goodfellow. These Polyacrylamide/Acrylate granules are off-white or ivory in color as indicated in the image below. The material is capable of forming a hydrogel, however there is no testing of clarity. The color is expected to be off-white to clear rather than black.