GF67327375
Zinn
foil, 150x150mm, thickness 0.1mm, as rolled, 98.8%
Synonym(e):
Zinn
About This Item
Fortfahren mit
Assay
98.8%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 673-273-75
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
150x150 mm × 0.1 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | GF28603212 | GF54760259 | GF17868123 |
---|---|---|---|
assay 98.8% | assay 98.80% | assay 98.8% | assay 98.80% |
form foil | form foil | form foil | form foil |
manufacturer/tradename Goodfellow 673-273-75 | manufacturer/tradename Goodfellow 286-032-12 | manufacturer/tradename Goodfellow 547-602-59 | manufacturer/tradename Goodfellow 178-681-23 |
mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) |
density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)