Direkt zum Inhalt
Merck

GF67796038

Polychlorotrifluoroethylene

(PCTFE), rod, diam. 7 mm, L 2000 mm, natural

Synonym(e):

FP357907

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise

Größe auswählen

1 EA
€ 833,00

€ 833,00


Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

Bulk-Bestellung anfordern

Größe auswählen

Ansicht ändern
1 EA
€ 833,00

About This Item

UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23

€ 833,00


Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)

Bulk-Bestellung anfordern

Form

rod

Hersteller/Markenname

Goodfellow 677-960-38

Länge

2000 mm

Durchmesser

7 mm

Farbe

natural

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Rechtliche Hinweise

Product of Goodfellow

Lagerklassenschlüssel

11 - Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.