GF74637243
Zinn
foil, 25x25mm, thickness 0.1mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Zinn
About This Item
Fortfahren mit
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 746-372-43
Widerstandsfähigkeit
11 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
25 x 25 mm × 0.1 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
231.9 °C (lit.)
Dichte
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sn]
InChI
1S/Sn
InChIKey
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | GF32793509 | GF89426807 | GF17353425 |
---|---|---|---|
form foil | form foil | form foil | form foil |
manufacturer/tradename Goodfellow 746-372-43 | manufacturer/tradename Goodfellow 327-935-09 | manufacturer/tradename Goodfellow 894-268-07 | manufacturer/tradename Goodfellow 173-534-25 |
assay 99.95% | assay 99.999% | assay ≥99.99% | assay 99.99% |
bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) | bp 2270 °C (lit.) |
density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) | density 7.310 g/mL at 25 °C (lit.) |
mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) | mp 231.9 °C (lit.) |
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)