Direkt zum Inhalt
Merck

GF74985496

Silber

foil, thickness 2.0 mm, size 25 × 25 mm, purity 99.95+%

Synonym(e):

AG000501

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise

Größe auswählen

1 EA
€ 426,00

€ 426,00


Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025


Bulk-Bestellung anfordern

Größe auswählen

Ansicht ändern
1 EA
€ 426,00

About This Item

Lineare Formel:
Ag
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141740
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

€ 426,00


Voraussichtliches Versanddatum08. Mai 2025


Bulk-Bestellung anfordern

Assay

≥99.95%

Form

foil

Hersteller/Markenname

Goodfellow 749-854-96

Widerstandsfähigkeit

1.59 μΩ-cm, 20°C

Größe

25 × 25 mm

Dicke

2.0 mm

bp

2212 °C (lit.)

mp (Schmelzpunkt)

960 °C (lit.)

Dichte

10.49 g/cm3 (lit.)

SMILES String

[Ag]

InChI

1S/Ag

InChIKey

BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N

Verwandte Kategorien

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Rechtliche Hinweise

Product of Goodfellow

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 3

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.