Merck
GF78575664
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE045350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 785-756-64
L × Durchm.
500 m × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)