Merck
GF90526923
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
50m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE085130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 905-269-23
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)