Direkt zum Inhalt
Merck

GF92417362

Kupfer

foil, thickness 0.025 mm, length 1 m, coil width 38 mm

Synonym(e):

CU000359

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23

Form

foil

Hersteller/Markenname

Goodfellow 924-173-62

Widerstandsfähigkeit

1.673 μΩ-cm, 20°C

Länge

1 m

Spiralbreite

38 mm

Dicke

0.025 mm

bp

2567 °C (lit.)

mp (Schmelzpunkt)

1083.4 °C (lit.)

Dichte

8.94 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES String

[Cu]

InChI

1S/Cu

InChIKey

RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N

Verwandte Kategorien

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Rechtliche Hinweise

Product of Goodfellow

Lagerklassenschlüssel

13 - Non Combustible Solids

WGK

WGK 2

Flammpunkt (°F)

Not applicable

Flammpunkt (°C)

Not applicable


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.