Merck
GF92504831
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonym(e):
PT025825
Größe auswählen
1 EA
€ 272,00
€ 272,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 272,00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
€ 272,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Request a Bulk Order
Beschreibung
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Assay
99.999%
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 925-048-31
Länge
0.1 m
Leitungsdurchm.
0.025 mm
Isolierungsstärke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)