Direkt zum Inhalt
Merck

GF92673131

Polymethylpentene

TPX®, film, thickness 0.09 mm, diam. 25 mm

Synonym(e):

ME311070

Anmeldenzur Ansicht organisationsspezifischer und vertraglich vereinbarter Preise


About This Item

UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23

Form

film

Hersteller/Markenname

Goodfellow 926-731-31

Durchmesser

25 mm

Dicke

0.09 mm

Allgemeine Beschreibung

For updated SDS information please visit www.goodfellow.com

Rechtliche Hinweise

Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.

Lagerklassenschlüssel

10 - Combustible liquids


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung