Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.750,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
€ 2.750,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Q Labtech
General description
This set can be operated safely and accurately with high reproducibility with a wide range of gases, including oxygen, nitrogen, argon, hydrogen, deuterium, carbon monoxide, and carbon dioxide.
The set contains all items needed for immediate use:
The set contains all items needed for immediate use:
- 316 stainless steel adapter and matched PTFE sleeve
- 1 pressure gauge, 300 psi, 2 valves
- 1 pressure tube, 35 mL
- 20 septa
- All fittings for connecting to a gas regulator
Legal Information
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Q Labtech | manufacturer/tradename Q Labtech | manufacturer/tradename Q Labtech 100-QT00PG-012SS | manufacturer/tradename Q Labtech |
| packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Q-Tube™ Gasspülset
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?