Fortfahren mit
BL3H1F1C9471
BLD Pharmatech
4-Amino-1-methylpiperidine
Synonym(e):
1-methyl-4-piperidinylamine
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 20,00
5 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 23,00
10 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 26,00
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 30,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H14N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.19
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD3037-1G
€ 20,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-2-6(7)3-5-8/h6H,2-5,7H2,1H3
Inchi Key
ALOCUZOKRULSAA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Amino-1-methylpiperidine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)