Fortfahren mit
12156
Dichte Standard 998 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonym(e):
Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 255,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-791-2
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
MDL number:
€ 255,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dieser Dichte-ZRM wird zur Kalibrierung aller Arten von Labordichtemetern eingesetzt
Features and Benefits
  • Gemäß UKAS in einem durch ISO 17025 akkreditierten Labor hergestellt und verifiziert
  • Weist eine damit verbundene Unsicherheit von ± 0,010 kg/m3 auf
  • Wird in einer versiegelten Glasampulle zu 10 ml bereitgestellt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
  • Zur effizienten Prüfung ist ein detailliertes Analysenzertifikat (CoA) mit Informationen zum Verfallsdatum enthalten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DENWAT9528078533
Wasser for TOC analysis
Supelco
78533
Wasser
description
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
description
UKAS ISO/IEC17025 and ISO Guide 34 certified, density: 0.9982 g/mL at 20 °C, density: 0.9970 g/mL at 25 °C
description
tested according to Ph. Eur.
description
for TOC analysis
format
mixture
format
mixture
format
-
format
-
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
bp
100 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
application(s)
-
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)