Direkt zum Inhalt
Merck

96375

Sodium ethylphenyldithiocarbamate

analytical standard

Synonym(e):

Carbamodithioic acid, Sodium N-ethyl-N-phenyldithiocarbamate, Sodium ethyldithiocarbanilate, Sodium ethylphenyldithiocarbamate, ethylphenyl-, sodium salt

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen


Über diesen Artikel

Empirische Formel (Hill-System):
C9H10NNaS2
Molekulargewicht:
219.30
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten

grade

analytical standard

Quality Level

product line

Certipur®

assay

≥97% (HPLC)

application(s)

food and beverages
pharmaceutical

format

neat

SMILES string

CCN(C([S-])=S)C1=CC=CC=C1.[Na+]

Legal Information

CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

pictograms

Exclamation mark

signalword

Warning

hcodes

Hazard Classifications

Acute Tox. 4 Oral

Lagerklasse

11 - Combustible Solids

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen

Unser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..

Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung