Lipid-Standards
Unsere Lipid- und Fettsäurestandards bestehen aus einer großen Auswahl an Verbindungen, die von Cyclopropan und freien Fettsäuren, Speiseölen, Sterolen, Fettsäuremethylestern (FAME), Glyceriden und Glycerinen bis zu Fettsäureabbauprodukten, Tryptamiden und Amiden reichen. Wir bieten analytische Standards an, die sich für die Prüfung der Lebensmittelmatrix, für mikrobiologische Tests, für die Analyse funktioneller Lebensmittel oder nutrazeutischer Formulierungen, für klinische und diagnostische Tests sowie für die Entdeckung prognostischer und diagnostischer Biomarker eignen.
Produkte
Supelco 37-Komponenten FAME-Mix
certified reference material, TraceCERT®, in dichloromethane (varied conc.), ampule of 1 mL
FAME Mix, C4-C24
certified reference material, wt. % (varied)
Triglycerid-Mischung
C2 - C10, ampule of 100 mg (Neat)
Glycerin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
F.A.M.E. Mix
C8 - C24, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Lipidstandards: Triglycerid-Mischungen
certified reference material
F.A.M.E. Mix
C8 - C22, certified reference material, ampule of 100 mg (Neat)
Palmitinsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Linoleic Acid Methyl Ester Mix
cis/trans, certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane
Linolenic Acid Methyl Ester Isomer Mix
certified reference material, 10 mg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
Lipidstandard, Mono-, Di-, & Triglycerid-Mischung
certified reference material, pkg of 40 mg (Neat)
Cholesterin -Lösung
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
F.A.M.E. Mix
C14 - C22, certified reference material, wt. % (varied conc.), ampule of 100 mg
Kalibrierstandard für Öle und Fette 1.000 mg/l
certified reference material, in H2O
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaensäuremethylester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Capronsäuremethylester
analytical standard
Linolsäure
analytical standard
Fettsäure-Kit
(individually packaged, quantities indicated), analytical standard
Oel Referenz-Standard, AOCS Nr. 6
certified reference material, pkg of 100 mg (Neat)
Glycerin
analytical standard
Freie Fettsäuren
Unser Portfolio an freien Fettsäuren enthält zertifizierte Referenzmaterialien (CRMs) und analytische Standards für gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Darüber hinaus umfasst es auch Kits mit einzeln verpackten, reinen Standards.
Fatty Acid Methyl Esters (FAMEs)
Fettsäuremethylester werden durch die Umesterung von Fetten mit Methanol oder die Methylierung von freien Fettsäuren gewonnen. Fettsäuren werden nach der Methylierung zu ihren FAME-Derivaten häufig mittels GC analysiert. FAME sind auch der Hauptbestandteil von Biodiesel. Wir bieten ein umfassendes Portfolio von CRMs und analytischen Standards für FAMEs an, darunter eine 37-Komponenten-FAME-CRM-Mischung. Diese Mehrkomponenten-Standardmischung umfasst Methylester von Fettsäuren im Bereich von C4 bis C24, die die wichtigsten einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren abdecken.
Sterole
Sterole oder Steroidalkohole sind Lipide, die in Pflanzen, Tieren und Pilzen reichlich vorhanden sind. Sterole, wie z. B. Cholesterin, spielen eine wichtige Rolle in den Zellmembranen von Organismen oder als Vitamin- und Hormonvorläufer. Unser Portfolio umfasst sowohl saubere analytische Standards als auch zertifizierte Referenzmateriallösungen, einschließlich isotopenmarkierter CRMs.
Speiseöle und ätherische Öle
Wir bieten eine Reihe von analytischen Standardprodukten für Speiseöle, wie Sonnenblumen- oder Olivenöl, mit einem GC-Fingerprint der Lipidbestandteile.