Millipore® Filtermembranen
Wir stellen eine breite Palette von Filtermembranen in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern her, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Ganz gleich, ob Sie Lösungsmittel, mobile Phasen oder Lösungen für HPLC- und andere Chromatographie-Anwendungen filtrieren oder Proben für die Analyse sammeln und vorbereiten, Millipore®-Filter bieten konsistente, zuverlässige Filtration für analytische Methoden. Mit mehr als 70 Jahren Erfahrung bieten wir qualitativ hochwertige Filter für genaue, konsistente Ergebnisse.
Produkte
Beliebte Filter
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, pkg of 100 discs
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,8 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Durapore® Membranfilter, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Glasfaserfilter ohne Bindemittel
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, thickness 475 μm, pkg of 100 ea
Isopore™ Membranfilter
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 5 µm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore Express PLUS Membranfilter
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
PTFE-Membranfilter, Porengröße 2,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 46.2 mm, hydrophobic
MF-Millipore™-Membranfilter, Porengröße 0,45 µm
MF-Millipore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
MF-Millipore™ Membranfilter, Porengröße 0,45 µm, mit Netzaufdruck
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
Strat-M® Membran, transdermales Diffusionstestmodell, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Millipore Express PLUS Membranfilter
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Durapore® Membranfilter, 0,45 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Membranfiltereigenschaften
- Chemische Verträglichkeit: Das Filtermaterial muss mit der chemischen Beschaffenheit der zu filternden Substanz kompatibel sein, um strukturelles Versagen zu vermeiden. Es ist wichtig, sowohl die Kompatibilität der flüssigen Proben als auch die gelösten Stoffe zu berücksichtigen, die mit der Membran in Wechselwirkung treten können.
- Benetzbarkeit: Für die Flüssigkeitsfiltration muss die Membran mit der zu filternden Flüssigkeit benetzbar sein. Hydrophile Membranen sind leicht mit Wasser benetzbar und werden für die Filtration wässriger Lösungen bevorzugt. Hydrophobe Membranen werden für die Gasfiltration, Lösungsmittel mit geringer Oberflächenspannung und Entlüftung empfohlen und können in organischen Lösungsmitteln wie Methanol benetzt werden, was die Filtration sowohl von wässrigen Flüssigkeiten als auch von organischen Lösungsmitteln ermöglicht.
- Porengröße: Die Porengröße gibt einen Hinweis auf den größten Porendurchmesser und kann mit der Fähigkeit der Membran in Verbindung gebracht werden, Partikel einer bestimmten Größe herauszufiltern. Der Blasenpunkt und der Bakterienrückhaltetest sind zwei häufig verwendete Methoden zur Messung der Porengröße.
- Durchmesser: Der Durchmesser, die Größe und die Form des Filters werden auf der Grundlage des für die Filtration oder Probenahme verwendeten Geräts ausgewählt.
- Durchflussrate: Definiert als die Zeit, die der Strom benötigt, um den Filter zu durchströmen, kann die Durchflussrate für Luft oder Flüssigkeit gemessen werden. Die Durchflussrate nimmt in der Regel mit kleinerer Porengröße ab, aber eine Änderung des Membranmaterials, der Dicke, der Porosität und der Porenarchitektur kann zu Unterschieden in der Durchflussrate führen.
- Analytische Bindung: Die Analytbindung bezieht sich auf den Verlust von Analyten während der Filtration, was zu einem Filtrat mit einer anderen molekularen Zusammensetzung als erwartet führt. Membranen mit begrenzter Funktionalität (z. B. PVDF, PTFE) zeigen eine sehr geringe Analytbindung, während Membranen mit höherer Funktionalität (z. B. Nylon, MCE) ein hohes Maß an Analytbindung aufweisen)
- Optische Eigenschaften: Bei der visuellen Analyse von Retentaten müssen die optischen Eigenschaften der Membran mit der Bildgebungsmethode kompatibel sein, so dass die Membran einen gleichmäßigen Hintergrund über die gesamte Probenoberfläche liefert und während der Prüfung kein zusätzliches Rauschen verursacht.
- Extrahierbare Bestandteile: Extrahierbare Stoffe sind Verunreinigungen im Endfiltrat, die aus dem Filter oder Gerät stammen. Es gibt drei verschiedene Arten von extrahierbaren Stoffen: Abrieb von Filtermaterialien oder extrahierbare Partikel, chemische Rückstände aus dem Herstellungsprozess und Chemikalien zur Oberflächenmodifikation, die aus dem Filter ausgewaschen werden. Das Vorhandensein von extrahierbaren Stoffen kann auch mit der chemischen Kompatibilität der Membran mit der zu filternden Lösung zusammenhängen. Wenn eine Membran chemisch nicht mit der Lösung kompatibel ist, wird im Allgemeinen ein höherer Gehalt an extrahierbaren Stoffen im Filtrat beobachtet.
- Retentionsvermögen: Die Retentivität ist die Fähigkeit einer Membran, die Partikel oder Moleküle von Interesse zurückzuhalten.
Vorfiltration und Tiefenfilter
- Vorfiltration: Bei der Vorfiltration werden großporige Membranfilter eingesetzt, um große Partikel wie Schmutz oder Sediment aus den Proben zu entfernen, bevor diese mit einem kleinporigen Membranfilter filtriert werden. Die Verwendung der Vorfiltration bei der Probenvorbereitung kann ein vorzeitiges Verstopfen oder Verschmutzen der Filter verhindern.
- Tiefenfilter: Tiefenfilter halten die Partikel im Inneren und nicht auf der Filteroberfläche zurück. Aufgrund ihrer hohen Partikelrückhaltekapazität werden Tiefenfilter häufig zur Vorfiltration eingesetzt.
- Bindemittel: Bindemittel werden häufig in nicht gewebten Materialien auf Faserbasis verwendet und verleihen dem Endprodukt Form und Festigkeit. Während Bindemittel routinemäßig in Glasfaserfiltern verwendet werden, verringern diese Zusätze die thermische Stabilität und können zu einer Probenkontamination durch extrahierbare Stoffe führen.
- Netzfilter: Mit großen und gleichmäßigen Poren wird die netzartige Struktur von Netzfiltern verwendet, um große Partikel (z. B. Zellen, Proteine, Schmutz) für die Klärung von Lösungen bei der Partikelanalyse zu entfernen.
Glasfaser
- Typischerweise zum Filtern großer Partikel oder viskoser Lösungen verwendet
- Verwendung in der Vorfiltration, Luftüberwachung, Partikelsammlung, Szintillationszählung und gravimetrischen Analyse
Mixed Cellulose Esters (MCE)
- Hergestellt aus biologisch inertem Celluloseacetat und Cellulosenitrat
- Die am häufigsten referenzierte Allzweckmembran
Nylon
- Große chemische Kompatibilität
- Geringe PFAS-Extraktionswerte
Polycarbonat (PCTE)
- Gut definierte Poren und eine glatte, transparente Oberfläche, ideal für die Verwendung in der optischen oder Elektronenmikroskopie
Polyethersulfon (PES)
- Millipore Express® PLUS PES weist schnelle Durchflussraten und geringe Proteinbindung auf
- Thermische Stabilität, Langlebigkeit und Beständigkeit gegenüber sauren und alkalischen Lösungen
- Geringe PFAS-Extraktionswerte
Polypropylen
- Hohe Lösungsmittelverträglichkeit und thermische Stabilität
- Geringe PFAS-Extraktionswerte
Polytetrafluorethylen (PTFE)
- Hohe Festigkeit, geringe extrahierbare Stoffe, breiteste chemische Kompatibilität
- Hydrophiles PTFE wird typischerweise für die Filtration wässriger Lösungen verwendet
Polyvinylidenchlorid (PVC)
- Vorzugsweise für die gravimetrische Analyse zur Quantifizierung von Siliziumdioxid, Ruß oder Quarzpartikeln in der Luft
Polyvinylidenfluorid (PVDF)
- Hydrophiles Durapore® PVDF weist die geringste Proteinbindung auf
- Hydrophobes Durapore® PVDF weist eine hohe Proteinbindung auf
Quarz
- Keine Oberflächenfilterreaktion mit sauren Gasen
- Inert
- Gut geeignet für die Messung von Schwermetallkonzentrationen und kleinen Partikelmengen
Silber
- Hochgradig resistent gegen thermische Belastung und aggressive Chemikalien
- Niedriger Hintergrund für empfindliche Röntgenbeugungsanalyse.
- Gebräuchlich in vielen standardisierten Luftüberwachungsmethoden
Strat-M® Membran
- Synthetisches, nicht tierbasiertes Modell für transdermale Diffusionstests
- Vorhersage der Diffusion in der menschlichen Haut ohne Los-zu-Los-Variabilität, Sicherheits- oder Lagerungsbeschränkungen
Probenvolumen | Empfohlener Filterdurchmesser |
|---|---|
1 - 10 mL | 13 mm |
10 - 100 mL | 25 - 33 mm |
100 mL - 1 L | 33 mm - 50 mm |
1 - 8 L | >50 mm |
Porengröße | Anwendung |
|---|---|
0.025 bis 0.05 µm | Mikrodialyse; Spurenelement- und Kleinpartikelanalyse |
0.1 µm | Mycoplasma removal |
0.20 bis 0,22 µm | Sterilisationsfiltration und Ultrareinigung von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln (z.B., HPLC) |
0.45 µm | Klärung von wässrigen Lösungen und organischen Lösungsmitteln |
0.8 µm | Grobstaubentfernung und Entfernung von Bakterien |
10 µm | Entfernung von sichtbaren Partikeln |
100 µm | Entfernung von Sand, Aktivkohle, Perlharzen |
Verwandte Ressourcen
- Article: Membrane Learning Center
Use our Membrane Learning Center tool to view and compare membranes by pore size, chemical compatibility, flow rate, extractables, and more.
- Application Note: Characterization of Hydrophilic and Hydrophobic Polypropylene Membrane Filters
Hydrophilic PTFE (polytetrafluoroethylene) membrane is the best option for (U)HPLC and LC-MS sample and mobile phase filtration because of its broad chemical compatibility and low extractables.
- Data Sheet: Chemical Compatibility of Filter Components
Compatibility of materials used in the construction of our products.
- Brochure: Experience the Unmatched Predictability of Strat-M Membrane
A skin model for formulation screening and optimization.
- User Guide: AD030 Air and Fluid Particle Monitoring Guide
This manual was designed to help you monitor air and fluids in the workplace.
- Article: Millipore® Patch Test Kit: Field-Based Sampling and Contamination Analysis
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.
- Article: Retentate filtration with Millicup™-FLEX Disposable Vacuum Filtration Units
Methods and tutorial video for filtration techniques in contamination analysis using a faster alternative to glass vacuum filtration systems.
- Catalog: Filters and Supporting Hardware
Our exhaustive portfolio of fundamental filters and supporting hardware has helped generations of scientists reach new milestones.