Filtergehäuse
Wir verfügen über das Fachwissen in der Entwicklung, Konstruktion und Herstellung von Gehäusen, die den Anforderungen der biopharmazeutischen Industrie sowie den strengen Anforderungen globaler Normungsorganisationen gerecht werden. Unsere Gehäuse bieten eine sichere, zuverlässige Leistung und eine konsistente Prozesstrennung, um die komplexen Anforderungen einer Vielzahl von Prozessanwendungen zu erfüllen.
Produkte
Weitere Informationsquellen
- Series 4000™ Single-round Filter Housings
The Series 4000™ single-round filter housing line provides a range of pre-configured designs to meet all your process and filtration needs.
- Series 4000™ Filter Housings User Guide
Series 4000™ housings are shipped with the housing, base, clamp and seal. Filter cartridges, pressure gauges and other accessories must be ordered separately.
- Aseptic Filter Formats: Selection Guide
This technical article provides a high level overview of different formats available to help guide product selection.
Unsere runden Einzelfiltergehäuse der Serie 4000™ bieten eine Reihe vorkonfigurierter Designs, die alle Ihre Prozess- und Filtrationsanforderungen erfüllen. Sie ist in T-Line- und Inline-Ausführung in vielen Gehäusegrößen erhältlich.
- Verfügbar und versandbereit
- Geringes Totvolumen zur Minimierung von Produktverlusten
- Verbesserte Reinigungsfähigkeit (CIP/SIP)
- Verbessertes Dokumentationspaket, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten
In allen Gehäusen werden bewährte Edelstahlkomponenten verwendet, durch die eine gleichbleibende Qualität und Leistung sichergestellt wird. Für kritische Anwendungen sind ausgewählte Größen mit einem Code-7-Adapter ausgestattet, für andere Anwendungsanforderungen ist ein vollständiges Sortiment an Kartuschen verfügbar.
Millidisk®-Hygienekartuschengehäuse
Millidisk®-Kartuschengehäuse sind für die kritischsten Sterilfiltrationsschritte bei industriellen Verarbeitungsanwendungen ausgelegt. Typische Anwendungen sind: Sterilfiltration von wässrigen und lösungsmittelbasierten Lösungen, sterile Tankentlüftung und sterile Gasfiltration.
Milligard®-Hygienekartuschengehäuse
Das Milligard®-Gehäuse ist ideal für die Verwendung mit Millipore-Code-M-Kartuschen in Flüssigkeit oder Gas.
Millistak+®- und Millistak+®-HC-Gehäuse
Millistak+®-316-l-Filtergehäuse aus Edelstahl sind für die Klärung von Flüssigkeiten mit hoher Kapazität konzipiert. Die in verschiedenen Größen angebotenen Millistak+®-Gehäuse sind für unterschiedliche Produktionsvolumen geeignet und ergänzen die Abscheidekapazität, zuverlässige Leistung und Effizienz unseres umfangreichen Sortiments an Millistak+®- und Millistak+®-HC-Filterkartuschen.
Optiseal®-Hygienekartuschengehäuse
Das Optiseal®-Gehäuse ist für die Sterilfiltration von wässrigen Lösungen und Gasen mit Optiseal®-Filterkartuschen konzipiert. Das Gehäuse verfügt über leicht zu reinigende Entlüftungen, Abflüsse und Anschlüsse, die eine vollständige Sterilisation ermöglichen.