Produktname
Natriumcacodylat-Puffer pH 6.5; 50 mM – Isopropanol 15% -Lösung
Produktnummer
97068
Produktmarke
sigma
CAS-Nummer
Molekulargewicht
Test
Spezifikation
APPEARANCE (COLOR)Colorless
APPEARANCE (FORM)Liquid
DENSITY D20/40.983 - 0.987
REFRACTIVE INDEX N20/D1.344 - 1.346
PH6.3 - 6.7