Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Kohlensäure-Bicarbonat-Puffer
Synonym(e):
Carbonat-Pufferlösung
Products
Produktkategorie
buffers
Marke
Sigma-Aldrich
Farbe
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Anwendung
Produkte filtern
Showing 1-1 of 1
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
C3041
Kohlensäure-Bicarbonat-Puffer,
capsule
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.