Direkt zum Inhalt
Merck
EGF aus mouse recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture

EGF aus mouse

EGF aus mouse recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonym(e):
Epidermaler Wachstumsfaktor, URG, Urogastron

Products

Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Physikalische Form
Reinheit
Verfahren