Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Seren aus mouse
Products
Produktkategorie
sera
Marke
Sigma-Aldrich
Biologische Quelle
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Sterilität
Produkte filtern
Showing 1-2 of 2
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
S7273
Seren aus mouse,
frozen liquid (from clotted whole blood)
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
S3509
Seren aus mouse,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.