
SSC Buffer

Synonym(e):
1X SSC buffer, 1X SSC hybridization buffer, SSC hybridization buffer, Saline-sodium citrate buffer
Products
Produktkategorie
Marke
Farbe
Physikalische Form
Produktreihe
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Sonderqualität
Verfahren
Showing 1-4 of 4