Merck
Triptonid phyproof® Reference Substance
Triptonid
Triptonid phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
14-deoxy-14-oxo-triptolide
Empirische Formel (Hill-System):
C20H22O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.39
Products
Produktkategorie
Hersteller
Produktreihe
Reinheit
Anwendung