
Trypsin-EDTA, In Hank′s Balanced Salt Solution, 0.25% Trypsin and 1mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+

Synonym(e):
Hank′s Balanced Salt Solution
Products
Produktkategorie
Marke
Physikalische Form
Qualitätsstufe
Sterilität
Verfahren
Showing 1-4 of 4
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben