Merck
StartseiteRechner & AppsSaure Western-Blot-Stripping-Lösung
Saure Western-Blot-Stripping-Lösung
Das Abstreifen und erneute Auswerten eines Western Blots ermöglicht die Schonung der Probe sowie eine schnelle Korrektur oder Anpassung der Antikörperkonzentration und der Inkubationszeit. Diese Anleitung bezieht sich auf eine saure Western-Blot-Abstreiflösung, die Glycinhydrochlorid und das Tensid Natriumdodecylsulfat (SDS) verwendet. Sollte das Zielprotein empfindlich gegenüber sauren Bedingungen sein, probieren Sie die Anleitung für eine Abstreiflösung auf Detergensbasis aus.
Dieser Rezeptrechner ermöglicht die genaue Herstellung einer sauren Western-Blot-Stripping-Lösung für jedes beliebige Volumen in Millilitern. Geben Sie das gewünschte Volumen ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „BERECHNEN“, und die Tabelle wird mit den benötigten Mengen der einzelnen Komponenten ausgefüllt.
Rezeptrechner für saure Western-Blot-Stripping-Lösung
1 L Recipe Desired Volume: mL    
2.8 g of Glycine (G2879)   g of Glycine
10 g of SDS (L3771)   g of SDS
Adjust pH to 2.2 with HCl (H1758) Adjust pH to 2.2 with HCl
Adjust to final volume with Milli-Q® Water Adjust to final volume with Milli-Q® Water
  Procedure
  1. Place the blot in stripping solution and agitate for 30 minutes.
  2. Place the blot in 1X PBS and agitate for 10 minutes. Replace buffer and repeat this wash step.
  3. Proceed to the blocking step for the next immunodetection.