Merck
StartseiteRechner & AppsWellenlängenindex für Fluoreszenzfarbstoffe
Wellenlängenindex für Fluoreszenzfarbstoffe
Fluoreszenzfarbstoffe werden zur Markierung von Proteinen, Nukleinsäuren und anderen Biomolekülen für Anwendungen in den Lebenswissenschaften eingesetzt, darunter Fluoreszenzmikroskopie, Durchflusszytometrie, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Rezeptorbindungsassays und Enzymassays. Durch die richtige Kombination fluoreszenzmarkierter Biomoleküle lassen sich mehrere Zielmoleküle gleichzeitig sichtbar machen. Fluoreszenzfarbstoffe sind für die Anregung und Detektion im Spektrum vom sichtbaren Licht bis ins nahe Infrarot optimiert. Die Wahl des zu verwendenden Fluorochroms richtet sich nach dessen Anregungs- und Emissionswellenlängen sowie nach der jeweiligen Anwendung.
Um die Produkte in einer Spalte der untenstehenden Tabelle zu sortieren, klicken Sie auf die Spaltenüberschrift. Um die Spalten erneut alphabetisch zu sortieren, aktualisieren Sie Ihren Webbrowser.
Artikelnummer
Produktname
Lösungsmittel
λ Ex Max
λ Em Max 
Zusätzliche Bedingungen für die Fluoreszenz
λ Ex Max
λ Em Max
01673AcriflavinEtOH463490   
066272-AminoacridonpH 8,0420538   
084457-Amino-4-methyl-3-cumarinylessigsäureMeOH350433   
086588-Aminonaphthalin-1,3,6-trisulfonsäure-DinatriumsalzpH 7,0356512   
093418-Aminopyren-1,3,6-trisulfonsäure-TrinatriumsalzpH 7,4420500   
251029-(Chlormethyl)anthracen   Carbonsäure-Addukte365412
104178-Anilino-1-naphthalinsulfonsäure-AmmoniumsalzMeOH372480Proteinaddukt372480
10.580AnthracenCH₃CN251401   
106099-AnthracencarbonylcyanidMeOH361460Addukt einer Hydroxylverbindung mit Ethanol361451
750689,10-Anthracendiyl-bis(methylen)dimalonsäurepH 7,0380407   
89313Atto 390 390 475    
89204Atto 390 NHS-Ester 389 471    
16805Atto 425-NHS-Ester 437 483    
50712Atto 465      
55607Atto 465 Maleimid 452 502    
53404Atto 465-NHS-Ester 449 503    
41051Atto 488 504 521    
28562Atto 488 Maleimid 501 523    
41698Atto 488-NHS-Ester 498 520    
16951Atto 495 499 535    
41022Atto 495 Maleimid 500 524    
00379Atto 495-NHS-Ester 499 524    
77810Atto 520 NHS-EsterH₂O520542EtOH525547
06699Atto 532 533 560    
68499Atto 532 Maleinimid 532 553    
88793Atto 532 NHS-Ester 530 551    
40592Atto 540 Q      
62453Atto 540 Q Maleimid      
61683Atto 540 Q NHS-Ester      
42424Atto 550 554 574    
30730Atto 550 Maleimid 554 576    
92835Atto 550 NHS-Ester 539 575    
75784Atto 565H₂O561585EtOH566590
72464Atto 565 NHS-EsterH₂O561585EtOH566590
03722Atto 580 Q      
68152Atto 580 Q Maleimid      
70425Atto 590H₂O598634EtOH598634
79636Atto 590 NHS-EsterH₂O598634EtOH598634
08637Atto 594 601 627    
08717Atto 594 Maleimid 601 627    
08741Atto 594 NHS-Ester 597 625    
78493Atto 610H₂O605646EtOH616630
78493Atto 610 610 635    
41061Atto 610-Maleimid 610 637    
93259Atto 610 N-SuccinimidylesterH₂O605646EtOH616630
93259Atto 610 N-Succinimidylester 610 635    
04327Atto 612 Q      
50332Atto 612 Q Maleimid      
53988Atto 612 Q NHS-Ester      
92716Atto 620 617 641    
67351Atto 620 NHS-Ester 620 641    
18620Atto 633      
01464Atto 633 NHS-Ester 630 650    
08968Atto 635 635 656    
97875Atto 647 643 665    
41784Atto 647 Maleimid 647 669    
04507Atto 647N 644 667    
07376Atto 647 NHS-Ester 643 662    
05316Atto 647N Maleimid 644 669    
18373Atto 647N NHS-Ester 647 661    
93711Atto 655H₂O665690EtOH655680
76245Atto 655 NHS-EsterH₂O665690EtOH655680
75999Atto 680 NHS-EsterH₂O680702EtOH675699
30674Atto 700 681 714    
50611Atto 700 Maleimid 645 715    
16986Atto 700 NHS-Ester 681 713    
47156Atto 725 725 752    
93725Atto 725 NHS-Ester 725 753    
91394Atto 740 740 764    
144482-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazolH₂O 425CH₃CN, MeOH 390
145101,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan-N,N,N',N'-tetraessigsäurepH 8,0287363mit Kalzium274363
145131,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan-N,N,N',N'-tetraessigsäure-TetranatriumsalzpH-Wert 8,0254363mit Calcium274363
14530Bisbenzimid H 33258pH 7,0338505an DNA gebunden356465
14533Bisbenzimid H 33342-TrihydrochloridpH 7,0340510an DNA gebunden355465
145622',7'-Bis(2-carboxyethyl)-5(6)-carboxyfluorescein-tetrakis(acetoxymethyl)ester   Reaktionsprodukt482528
15025meso-1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethylendiamin   Saccharid-Addukte340460
150901,4-Bis(2-methylstyryl)benzolCyclohexan 419Heptan 416
69898BrombimanpH 7,0398 Thiol-Addukt390478
723019-(2-Carboxy-2-cyanovinyl)julolidinpH 8,0433500   
218825(6)-Carboxy-2',7'-dichlorfluoresceinpH 8,0504529   
218845(6)-Carboxy-2',7'-dichlorfluorescein-diacetat   Reaktionsprodukt470504
868265-CarboxyfluoresceinpH 8,0492517   
218775(6)-CarboxyfluoresceinpH > 8,0490520   
218795(6)-Carboxyfluorescein-Diacetat   hydrolysiert492517
218885(6)-Carboxyfluorescein-Diacetat-N-SuccinimidylesterDMF<300 hydrolysiert492517
218785(6)-Carboxyfluorescein-N-HydroxysuccinimidesterpH 9,0495519   
928465-Carboxyfluorescein-N-SuccinimidylesterpH 8,0492517   
219655(6)-Carboxy-X-RhodaminMeOH568595   
419695-Carboxy-X-Rhodamin-N-SuccinimidylesterpH 7,0575600   
219535(6)-CarboxytetramethylrhodaminMeOH541566   
552226-CarboxytetramethylrhodaminpH 8,0543575   
530485-Carboxy-Tetramethylrhodamin-N-SuccinimidylesterpH 7,0543575   
219555(6)-Carboxytetramethylrhodamin-N-succinimidylesterMeOH540565   
889976-Carboxy-tetramethylrhodamin-N-succinimidylesterpH 7,0543575   
254554-Chlor-7-nitrobenzofurazanMeOH336 Addukte mit aliphatischen Aminen475540
304233-(Dansylamino)phenylboronsäureMeOH337517Proteinaddukt337490
30.432DansylcadaverinMeOH335518Reaktionsprodukt338500
39220DansylchloridCHCl₃372 Butylamin-Addukt337492
30434DansylhydrazinMeOH336534Saccharid-Addukte336487
326704',6-Diamidino-2-phenylindol-DihydrochloridH₂O  an DNA gebunden358461
34025DibrombimaneMeOH391 Thiol-Addukt391480
723359-(2,2-Dicyanovinyl)julolidinpH 8,0433500   
367987-(Diethylamino)cumarin-3-carbohydrazidMeOH420468Carbonsäure-Addukt415480
317557-(Diethylamino)cumarin-3-carbonylazidMeOH432480   
367997-(Diethylamino)cumarin-3-carbonsäurepH 9,0409473   
368017-(Diethylamino)cumarin-3-carbonsäure-N-succinimidylesterMeOH432472   
371503,3'-Diheptylthiacarbocyanin-IodidMeOH562575   
37291DihydroethidiumMeCN355420an DNA gebunden358461
379206,8-Dihydroxy-1,3-pyrenedisulfonsäure-DinatriumsalzpH 4,0405465pH 8,0458500
3923511-[5-(Dimethylamino)-1-naphthalinsulfonylamino]undecansäureMeOH335519   
392554-Dimethylamino-4'-nitrostilbenCH₂Cl₂500700   
41525N,N-Dimethyl-6-propionyl-2-naphthylaminMeOH361498   
41785DimidiumbromidpH 7,6, niedrige Ionenstärke480 Nukleinsäureaddukte, Tris pH 8,0306612
423641,1'-Dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanin-perchloratMeOH550565   
436083,3'-Dipropylthiadicarbocyanin-IodidMeOH651675   
402276-Dodecanoyl-N,N-dimethyl-2-naphthylaminMeOH364497   
44583Doxorubicin-HydrochloridEtOH470585   
45245Eosin-5-isothiocyanatpH 9,0521544   
46067Ethidiumbromid-LösungH₂O480620an DNA gebunden518605
46043Ethidium-HomodimerH₂O493 an DNA gebunden528617
461231-(Ethoxycarbonylmethyl)-6-methoxychinoliniumbromidH₂O355460   
461258-Ethoxy-N,N,N',N',N'',N''-hexamethylpyren-1,3,6-trisulfonamid   Reaktionsprodukt380520
46393Fluo-3pH > 6,0503 mit Kalzium506526
469179-FluorenylmethylcarbazatMeOH264309Saccharid-Addukte270320
46955FluoresceinpH 9,0490514   
46960Fluorescein-NatriumsalzpH 9,0490514   
469356-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexansäurepH 9,0480525   
469406-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexansäure-N-HydroxysuccinimidesterpH 8,2491515   
46943Fluorescein-Dilaurat   Reaktionsprodukt490514
46950Fluorescein-5(6)-isothiocyanatpH 9,0495520   
46946Fluorescein-Isothiocyanat–Dextran 150000pH 8,0490520   
46945Fluoresceinisothiocyanat–Dextran 70000pH 8,0490520   
46947Fluoresceinisothiocyanat – Dextran 500.000-KonjugatpH 8,0490520   
46985Fluorescein-5-thiosemicarbazidpH 9,0492516   
55817Fluorescent Red 630pH 7,0620650   
471404-Fluor-7-nitrobenzofurazanEtOH470528Aminosäure-Addukte470530
47614Fluram®pH 9,0234 Proteinaddukt334455
52335N-Hexadecylpyren-1-sulfonamidMeOH350400   
551557-Hydroxycumarin-3-carbonsäurepH 4,0342447pH 9,0386448
551567-Hydroxycumarin-3-carbonsäure-N-succinimidylesterMeOH418447   
556347-Hydroxy-4-methyl-3-cumarinylessigsäurepH 10,0360445   
556277-Hydroxy-4-methyl-2(1H)-chinolonpH 5,0321357pH 9,0351438
560597-Hydroxy-N-octadecylcumarin-3-carboxamidCHCl₃/DMSO359406   
57180Indo 1100 mM KCl349482mit Kalzium331398
649517-MethoxycumarinCHCl₃340389Reaktionsprodukt360449
649487-Methoxycumarin-3-carbonsäureMeOH360415   
649582-Methoxy-2,4-diphenyl-3(2H)-furanon   Amin-Addukte390480
690251-MethylpyrenCHCl₃340486   
695872'-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-Acetylneuraminsäure-Natriumsalz-HydratpH 7,0315374Reaktionsprodukt360449
695854-Methylumbelliferyl-N-Acetyl-β-D-glucosaminid-DihydratpH 10,0317 Reaktionsprodukt360449
193624-MethylumbelliferylbutyratMeOH312 Reaktionsprodukt360449
695914-Methylumbelliferyl-α-D-GlucopyranosidpH 9,0317374Reaktionsprodukt360449
696024-Methylumbelliferyl-ß-D-glucuronid-HydratpH 9,0316375Reaktionsprodukt360449
510104-Methylumbelliferyl-4-guanidinobenzoat-Hydrochlorid-HydratpH 6,0323464Reaktionsprodukt360449
751644-Methylumbelliferyl-OleatMeOH312 Reaktionsprodukt360449
69899MonochlorbimaneMeOH380461Thiol-Addukt380480
70420NaphthofluoresceinpH 10,0594663   
704502-Naphthol0,1 M NaOH320410   
704482-Naphthol0,1 M NaOH320410   
706841-(2-Naphthoyl)imidazolH₂O230362Aldit-Addukte234374
15167NIR-797-IsothiocyanatMeOH668798   
7296312-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)dodecansäureMeOH467539   
729646-(7-Nitrobenzofurazan-4-ylamino)hexansäureMeOH467539   
747588-Octadecyloxypyren-1,3,6-trisulfonsäure-TrinatriumsalzH₂O404434   
748758-Octanoyloxypyren-1,3,6-trisulfonsäure-TrinatriumsalzH₂O384409Reaktionsprodukt460520
75926Oxonol VIMeOH599634   
76275PBFI-AMMeOH369 mit Na334525
77490PhenanthridinDMSO265415   
792793-PhenylumbelliferonpH 3,0338463pH 10,0383472
79760PhthaldialdehydpH 7,0257 Thiol-Addukt334455
81845PropidiumiodidpH 7,2482608an DNA gebunden540608
82648Pyrenn-Pentan350392   
826601-Pyren-decansäureMeOH341377   
826631-Pyren-dodecansäureMeOH341377   
826571-Pyren-sulfonsäure-NatriumsalzMeOH344376   
08520Quin-2   mit Kalzium332493
22620Chinin0,5 M Schwefelsäure347448   
22640Chininhemisulfat-MonohydratH₂O343453   
22630Chininhydrochlorid-DihydratH₂O322450   
83636ResorufinacetatDMSO540590Reaktionsprodukt571585
83637ResorufinbutyratDMSO540590Reaktionsprodukt571585
46121Resorufin-EthyletherMeOH464    
69125Resorufin-MethyletherMeOH463    
83689Rhodamin BSäure EtOH554627   
83697Rhodamin 6GMeOH528551   
83694Rhodamin 101MeOH565589   
83695Rhodamin 110-ChloridMeOH499521   
83701Rhodamin 800MeOH528547   
83685Rhodamin-B-Octadecylester-PerchloratMeOH554578   
17866Streptavidin-CryptoFluor™ CrimsonpH 7,2585658   
86186Sulforhodamin-B-SäurechloridH₂O565586   
86470p-TerphenylEtOH277    
87917Tetramethylrhodamin-ethylester-perchloratMeOH549574   
87918Tetramethylrhodamin-Isothiocyanat, IsomerengemischMeOH543571   
88071meso-TetraphenylporphyrinToluol645651   
43060N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium-p-toluolsulfonatMeOH355450   
93979Umbelliferon95 % EtOH325441   