Merck
StartseiteSmart Label mit 2D-Data-Matrix-GS1-BarcodeSmart Label mit 2D Data Matrix GS1-Barcode - FAQs
Smart Label mit 2D Data Matrix GS1-Barcode - FAQs
Auf welchen Produktetiketten werden die 2D-Barcodes eingeführt und wie sieht der Zeitplan für die Einführung aus?
Zunächst werden wir die Etiketten auf unseren Emprove® Chemikalien einführen, gefolgt von einer kontinuierlichen Ausweitung auf das gesamte Life-Science-Produktportfolio bis zum Ende des Jahres 2018 (mit Ausnahme der Produkte mit kleinen Etiketten).
Nein, alle im 2D-Barcode gespeicherten Informationen bleiben auf den Etiketten "für Menschen lesbar".
Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Wir werden Sie informieren, sobald es Aktualisierungen gibt.
Ja, verwenden Sie bitte ein Lesegerät, das Data Matrix 2D-Barcodes nach dem GS1-Standard lesen kann.
Wichtiger Hinweis - Verwechseln Sie 1D Data Matrix GS1-Barcode-Scanner nicht mit Scannern, die 2D Data Matrix GS1-Barcodes lesen können.
Nicht sofort. Nachdem die internen und kundenseitigen Systeme/Prozesse aktualisiert wurden, werden die 1D-Strichcodes voraussichtlich entfernt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Smart Label-Seite.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihren Scanner auf ein englisches Tastaturlayout einstellen.
Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Ja. Weitere Informationen finden Sie auf der Download-Seite der Scan Now-App.
Unsere Smart Labels entsprechen den Barcode-Richtlinien, die von GS1 definiert wurden, einem Netzwerk von Non-Profit-Organisationen, die weltweit Standards entwickeln. Lesen Sie hier mehr über GS1.
Die Spezifikation enthält Vorgaben für die Formatierung der Produktdaten, die im Barcode enthalten sind. Zu diesen Vorgaben gehören Anwendungskennungen (Application Identifiers, AI), d. h. Präfixe, die mit den eigentlichen Produktinformationen, wie z. B. dem Verfallsdatum, verknüpft werden.
Wenn möglich, werden auch die Datenfelder selbst von GS1 standardisiert. Das vorgenannte Ablaufdatum ist zum Beispiel der AI-Code 17; die GS1-Vorgaben besagen, dass das Datum sechs Ziffern lang sein muss, zwei Ziffern für das Jahr, zwei für den Monat und zwei für den Tag. Ein vollständiges Beispiel für ein Ablaufdatum wäre also 17250128, wobei "17" für die AI, "25" für das Jahr (2025), "01" für den Monat (Januar) und "28" für den Tag steht.
Es gibt Dutzende AI, darunter GTIN (AI 01), HALTBARKEITS- ODER VERFALLSDATUM (AI 17), CHARGE/LOS (AI 10), SERIENNUMMER (AI 21) und URSPRUNG (AI 422).
Lesen Sie hier mehr über AI auf der GS1 Website und hier über den GS1 Standard.
Die lange Zahlen- und Buchstabenfolge, aus der ein Smart Label-Barcode besteht, werden von der Scan Now-Internetseite eingelesen, die AI und Produktdaten ermittelt und die Informationen in einer Tabelle dargestellt.