[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de) Produkte Warenkorb0 ATDE Produkte ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung [Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup) [Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order) Warenkorb0 [Startseite](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)[Probenreinigung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/purification)Tabelle zur Mischbarkeit von Lösungsmitteln # Tabelle zur Mischbarkeit von Lösungsmitteln ![Vier Beispiele für Flüssigkeitsgemische, bei denen sich bereits auf den ersten Blick feststellen lässt, dass sie nicht mischbar sind](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/immiscible-liquids.jpg "ionic liquids") __Übersicht über diesen Abschnitt__ - [Was ist Mischbarkeit?](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility) - [Verwandte Produkte](https://www.sigmaaldrich.com#products) - [So bestimmen Sie die Mischbarkeit](https://www.sigmaaldrich.com#determine-miscibility) - [Tabelle zur Mischbarkeit von Lösungsmitteln](https://www.sigmaaldrich.com#solvent-miscibility) - [Downloads der Mischbarkeits-Tabelle](https://www.sigmaaldrich.com#downloads) - [Löslichkeit und Mischbarkeit](https://www.sigmaaldrich.com#solubility) - [Mischbarkeitslücke](https://www.sigmaaldrich.com#miscibility-gap) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Was ist Mischbarkeit? Mischbarkeit beschreibt, wie sich Stoffe verbinden (oder vermischen), um eine homogene Lösung ohne Ausfällungen zu bilden. Mischbarkeit bezieht sich meist auf Flüssigkeiten, kann aber auch auf Gas- und Feststoffphasen zutreffen. Die Forschung zur Mischbarkeit findet häufig im Bereich der [Materialchemie](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/applications/materials-science-and-engineering) statt, wo zusätzliche Strategien zur Vorhersage von Stoffwechselwirkungen neue Entdeckungen beschleunigen könnten. Konkrete Anwendungen wurden in verschiedenen Bereichen beschrieben: - Polymerforschung für Arzneimittel - neuartige Lösungsmittel für fortschrittliche Materialien wie organische Halbleiter - [ionische Flüssigkeiten](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids), die als Elektrolyte verwendet werden, wie beispielsweise in wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien ## Ähnliche Produkte Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten Response not successful: Received status code 500 ## [](https://www.sigmaaldrich.com)So bestimmen Sie die Mischbarkeit Die gängigste Methode zur Bestimmung der Mischbarkeit ist die visuelle Beurteilung. Bilden zwei Substanzen eine Schicht, sind sie eindeutig nicht mischbar. Zu den präziseren Bestimmungsmethoden zählen chromatographische Analysen wie die Spektroskopie sowie Viskosimetrie, Osmometrie und Kalorimetrie. Die Mischbarkeit gängiger Laborlösungsmittel lässt sich leicht in Tabellen wie der unten aufgeführten nachschlagen; neuartige Substanzen oder Lösungsmittelkombinationen sind dort jedoch wahrscheinlich nicht aufgeführt. In diesen Fällen lässt sich die Mischbarkeit anhand derselben allgemeinen Regeln wie für [die Löslichkeit](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) vorhersagen[.](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) Gleiches löst Gleiches. Verbindungen mit ähnlichen Bindungsarten sind eher löslich (und manchmal auch mischbar).[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds)[](https://www.sigmaaldrich.com/language-masters/de_de/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) ### Inwiefern hängt die Mischbarkeit einer Flüssigkeit mit Wasser mit der Polarität der Flüssigkeit zusammen? Die Polarität hat einen direkten Einfluss auf die Löslichkeit (und die Mischbarkeit). Flüssigkeiten neigen dazu, mit Flüssigkeiten ähnlicher Polarität mischbar zu sein, und dasselbe gilt für unpolare Stoffe. Tatsächlich sind die Anziehungs- oder Abstoßungskräfte zwischen den Molekülen in der Mischung in etwa gleich, obwohl zusätzliche Molekülarten hinzugefügt wurden. Eine Flüssigkeit mit einer ähnlichen Polarität wie Wasser sollte daher in Wasser mischbar sein. ### Messung der Polarität Das Bindungsdipolmoment ist das Maß für die Polarität einer chemischen Bindung. Es wird in 0 bis 11 Debye (D) gemessen, wobei 0 kein Dipolmoment und 11 eine starke Polarität anzeigt. Bei vielen Substanzen, wie beispielsweise kovalent gebundenen Flüssigkeiten, ist es sinnvoll, die Polarität des gesamten Moleküls zu kennen, anstatt die der einzelnen Bindungen. Chemiker schätzen die Vektorsumme der Bindungsdipolmomente eines Moleküls als Näherungswert für die Polarität des Moleküls. Messwerte für das Bindungsdipolmoment finden Sie auf den einzelnen Lösungsmittelseiten in unserem Lösungsmittelzentrum.  ## Tabelle zur Mischbarkeit von [](https://www.sigmaaldrich.com)Lösungsmitteln [![Tabelle zur Mischbarkeit von Lösungsmitteln](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png "Solvent Miscibility Table")](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table.png) ## Downloads der [](https://www.sigmaaldrich.com)Mischbarkeitsübersicht Unsere Tabelle zur Mischbarkeit von Lösungsmitteln steht kostenlos zum Download bereit. Teilen Sie sie mit Freunden, Schülern oder Lehrern. Verweisen Sie dabei bitte auf diese Seite. Haben Sie Feedback zu unseren Lern- und Laborhilfen? Nutzen Sie die obigen Links, um uns zu kontaktieren, oder hinterlassen Sie einen Kommentar auf einem unserer Social-Media-Kanäle. [PDF](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf) [](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf)[](https://www.sigmaaldrich.com)[zum Herunterladen](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/documents/solvent-miscibility-rules-chart-ms.pdf) [](https://www.sigmaaldrich.com)[Druckbares Bild](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/technical-documents/articles/analytical-chemistry/purification/solvent-miscibility-table-mk.png)[](https://www.sigmaaldrich.com)SVG (im Browser) ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Löslichkeit und Mischbarkeit Löslichkeit und Mischbarkeit beschreiben ähnliche Phänomene, sind jedoch nicht dasselbe. Die Löslichkeit ist ein Kontinuum. Stoffe können sich schlecht oder sehr gut miteinander verbinden, und Lösungen lassen sich als „teilweise löslich“ oder „größtenteils löslich“ beschreiben. Die Mischbarkeit ist hingegen eine absolute Eigenschaft, die nicht in Graden ausgedrückt wird. Wenn Stoffe mischbar sind, treten keine Schichtungseffekte, Ausfällungen, teilweise Vermischung oder Trennung auf. Mischbar bedeutet, dass sich die Stoffe vollständig vermischen. Sind zwei Stoffe mischbar, sind sie auch unabhängig von der Reihenfolge ihrer Zugabe vollständig ineinander löslich. Beispielsweise sind Tetrahydrofuran (THF) und Wasser mischbar. ## [](https://www.sigmaaldrich.com)Mischbarkeitslücke Eine Mischbarkeitslücke tritt auf, wenn die zu vermischenden Stoffe in mehr als einer Phase vorliegen und dadurch eine Lücke in der Mischbarkeit aufweisen. Mit anderen Worten: Die Stoffe können sich nicht vermischen, da sie unter den gegebenen Bedingungen nicht in derselben Phase oder in einer miteinander verträglichen Phase vorliegen. Die Phase wird durch Temperatur und Druck beeinflusst. __Verwandte technische Artikel__ - [Solubility Rules for Ionic Compounds](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/language-masters/en/technical-documents/technical-article/materials-science-and-engineering/solid-state-synthesis/solubility-rules-solubility-of-common-ionic-compounds) - [Rechner zur Verdünnung von Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps/solution-dilution-calculator) - [Löslichkeitstabelle für Wasser bei einer bestimmten Temperatur](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps/solubility-table-compounds-water-temperature) - [Rechner für Normalität und Molarität von Säuren und Basen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps/molarity-calculator) - [Ionic Liquids](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/reaction-design-and-optimization/ionic-liquids) - [VSEPR Chart | Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/language-masters/en/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/organic-reaction-toolbox/vsepr-chart-valence-shell-electron-pair-repulsion-theory) - [Immobilisierte Metallchelat-Affinitätschromatographie (IMAC)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/purification/metal-chelate-afnity-chromatography) - [Proteinaffinitätschromatografie](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/technical-documents/technical-article/genomics/dna-and-rna-purification/affinity-chromatography) - [Mehr anzeigen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) __Verwandte Produktkategorien__ - [Lösungsmittel](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents) - [HPLC-Lösungsmittel](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/products/analytical-chemistry/analytical-chromatography/solvents/hplc-solvents) Oben __Melden Sie sich an, um fortzufahren.__ Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto. Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren Um unseren Kunden ein besseres Nutzungserlebnis zu bieten, wurde diese Seite maschinell übersetzt. Unser Ziel ist es, eine möglichst originalgetreue maschinelle Übersetzung zur Verfügung zu stellen. Eine solche Übersetzung ist jedoch nicht perfekt. Wenn Sie mit dem maschinell übersetzten Inhalt nicht zufrieden sind, wechseln Sie bitte zur englischen Webseite. Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars) Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices) Soziale Medien [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Forschung. Entwicklung. Produktion.__ Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten. [![Vibrant M](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string.png)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) [Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien. Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt. [Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map)