[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content) [![Merck](https://www.sigmaaldrich.com/static/logos/purple/merck.svg)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de) Produkte Warenkorb0 ATDE Produkte ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung [Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in) [Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup) [Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order) Warenkorb0 [Home](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en)[Solid Phase Microextraction (SPME)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction)Introduction to SPME # Introduction to SPME [Learn More About SPME](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/applications/analytical-chemistry/sample-preparation/solid-phase-microextraction) Solid-phase microextraction or SPME is a unique solventless sample prep technique. SPME uses a polymer-coated fiber to concentrate volatile and semi-volatile organics in one extraction step. SPME requires no solvents or complicated extraction apparatus. The SPME fiber is attached to a plunger inside a protective needle, which is attached to a holder that looks like a micro liter syringe. The plunger inside of the holder moves the SPME fiber into and out of a protective needle for extraction of organics from a sample matrix. The organics are adsorbed onto the liquid coating on the fiber for a predetermined amount of time. The SPME fiber is retracted into the protective needle and injected into the heated injector of the gas chromatograph. The organics are then thermally transferred onto the chromatographic column for separation and measurement. Afterwards, the SPME fiber is retracted into the needle and removed from the injection port for subsequent sample analysis. __Related Articles__ - [Biodiesel](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/gas-chromatography/biodiesel) - [Automated Solid Phase Microextraction (SPME) Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/automated-spme-sampling) - [Bioanalysis with SPME](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/bioanalysis-with-spme) - [BioSPME for Plasma Protein Binding Assay: Details of Method Development and Optimization](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/biospme-plasma-protein-binding-assay) - [Solid Phase Microextraction: Frequently Asked Questions](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/faq) - [GC/MS/MS Analysis of BPA in Energy Drink](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/gc-ms-ms-analysis-of-bisphenol-a-bpa-in-a-fruit-flavored-energy-drink-cla010218a) - [Rugged SPME Sampling](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/nitinol-core-spme-fibers) - [SPME Fiber Performance Tips for Volatiles & Semi-Volatiles](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/analytical-chemistry/solid-phase-microextraction/performance-tips) - [View More](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search) Oben __Melden Sie sich an, um fortzufahren.__ Um weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder erstellen ein Konto. Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars) Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions) Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices) Soziale Medien [![LinkedIn icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/linkedin.svg)](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science) [![X icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/x-icon.svg)](https://x.com/Merck_lifesci) [![Facebook Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/facebook.svg)](https://www.facebook.com/Merck.lifescience) [![Instagram Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/instagram.svg)](https://www.instagram.com/mercklifescience/) [![YouTube Icon](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/youtube.svg)](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured) Merck __Forschung. Entwicklung. Produktion.__ Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten. [![Vibrant M](https://www.sigmaaldrich.com/content/dam/cms-commons/sigmaaldrich/marketing/global/images/icons/vibrant-m-string.png)](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de) [Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco) © 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien. Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt. [Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map) An unknown error has occured.