[Direkt zum Inhalt](https://www.sigmaaldrich.com#main-content)
[](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de)
Produkte
Warenkorb0
ATDE
Produkte
ProdukteAnwendungenDienstleistungenRessourcenUnterstützung
[Anmelden / Registrieren](https://www.sigmaaldrich.com/oidc-sign-in)
[Bestellungssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)
[Schnelleinkauf](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)
Warenkorb0
[Home](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en)[Bioburden Testing](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/applications/microbiological-testing/bioburden-testing)S-Pak® Membrane Filters
# S-Pak® Membrane Filters
## S-Pak® Membrane Advantages
- Individually packed
- Sterile
- Ready to use
- Easy to use
- No hydrophobic spots
- No toxicity
- Good bioburden recovery
## Filter and Packaging: Easy-to-use and Manipulate with Gloved Hands
Using sterile forceps, peel back the film and separate the blue paper from the membrane. Remove the membrane with the forceps.
Place the membrane and blue paper on a wet filtration support. When wet, the blue paper curls enabling you to easily remove it using forceps.
We offer a range of membranes to meet your specific filtration requirements. Please contact us for additional information on S-Pak® Membrane filtration requirements. For your high-volume applications, try our [EZ-Pak®filters](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/search/ez-pak?focus=products&page=1&sort=relevance&term=ez-pak&type=product).
## Materials
Bitte entschuldigen Sie, es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten
Response not successful: Received status code 500
__Related Articles__
- [Microbial Detection Using Chromogenic and Fluorogenic Culture Media](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/overview-chromogenic-media)
- [EN ISO 11133 Microbiological Culture Media](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/microbiological-analysis-for-food-and-beverage/en-iso-11133-water-for-the-preparation-and-performance-testing)
- [ISO updates: Microbiological food and water analysis](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/microbiological-analysis-for-food-and-beverage/updates-on-iso-standards)
- [ISO 11133:2014 Quality Culture Media for Food and Water Testing](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/food-and-beverage-testing-and-manufacturing/regulatory-compliance-for-food-and-beverage/iso-11133-culture-media-food-and-water-testing)
- [Assessing Level of Bacteria Purified Water](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/assessing-level-of-bacteria-purified-water)
- [Compliant and Accurate Microbial Testing with the EZ Product Family](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/compliant-accurate-microbial-testing-ez-product-family)
- [Milliflex Oasis® Filtration System](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-oasis-filtration)
- [Fluorescence-based Rapid Microbial Detection](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/bioburden-testing/milliflex-quantum-rapid-detection)
- [View More](https://www.sigmaaldrich.com/AT/en/search/facet-search?focus=sitecontent&term=facet-search)
Oben
__Melden Sie sich an, um fortzufahren.__
Anmelden__Sie haben kein Konto?__Registrieren
Unterstützung[Kundenbetreuung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/customer-support)[Kontakt](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)[FAQ](https://maestro.my.site.com/knowledgeportal/s/)[Sicherheitsdatenblätter (SDS)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=sds)[Bescheinigungen (COA/COO)](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/documents-search?tab=coa)[Qualität und Regulierung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/quality-and-regulatory-management)[Taschenrechner & Apps](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/support/calculators-and-apps)[Webinare](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/webinars)
Bestellungen[Auftragssuche](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/order-lookup)[Schnelle Bestellung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/quick-order)[Kundenspezifische Produkte](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/services/custom-products)[eCommerce-Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ecommerce/ecommerce-solutions)
Unternehmen[Über uns](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/about-us)[Verantwortung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/ssbi)[Veranstaltungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/events)[Mitteilungen an die Presse](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/press)[Programme](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/partnership-programs)[Karriere](https://careers.merckgroup.com/global/en)[Ämter](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/collections/offices)
Soziale Medien
[](https://www.linkedin.com/company/merck-life-science)
[](https://x.com/Merck_lifesci)
[](https://www.facebook.com/Merck.lifescience)
[](https://www.instagram.com/mercklifescience/)
[](https://www.youtube.com/@MerckLifeScience/featured)
Merck
__Forschung. Entwicklung. Produktion.__
Wir sind ein führender Anbieter für die globale Life Science Industrie mit Lösungen und Dienstleistungen für die Forschung, die biotechnologische Entwicklung und Produktion sowie die pharmazeutische Entwicklung und Produktion von Medikamenten.
[](https://www.sigmaaldrich.com/DE/de)
[Sigma-Aldrich® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/sigma-aldrich)[BioReliance® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/bioreliance)[Millipore® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/millipore)[SAFC® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/safc)[Milli-Q® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/milliq)[Supelco® Lösungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/supelco)
© 2026 Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich Text und Data Mining für KI-Training und ähnliche Technologien.
Die Vervielfältigung jeglichen Materials von dieser Website ist ohne Genehmigung strengstens untersagt.
[Website-Nutzungsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/site-use-terms)|[Datenschutzbestimmungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/privacy-statement)|[Allgemeine Verkaufsbedingungen](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/terms-and-conditions)|[Copyright-Zustimmung](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/life-science/legal/copyright-consent)|[Lageplan](https://www.sigmaaldrich.com/AT/de/site-map)
An unknown error has occured.